Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Kabelbindere
Artikelnummer. p-8006901 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Rød
Længde (metrisk):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Længde (metrisk) unitSize
11769549 Hvid 20 cm Pakke med 1000
11772753 Hvid 14 cm Pakke med 1000
11795748 Rød 20 cm Pakke med 1000
11835302 Hvid 19 cm Pakke med 1000
11722693 Hvid 10 cm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11769549 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0683030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bindebånd fortsætter med at holde spændingen selv i olieholdige spray- eller våde omgivelser. Cole-Parmer™ Nylon Kabelbindere har en holdbar låsemekanisme, der holder sikkert, selv når de bruges til at bundte vibrerende eller bøjelige materialer.
  • Disse bindebånd er sprøjtestøbt af 6/6 nylon, vil ikke ’korrodere eller strække sig
  • Påfør nemt bindebånd i hånden eller brug et spændeværktøj (værktøj sælges separat)
  • Bindebånd er UL-komponent anerkendte og er selvslukkende i henhold til UL 94 Flam
  • Klasse: V-2 (modellerne 06830-85 og -95 har en UL-flammeklassificering på UL94-HB)
  • Alle kabelbindere i solidt design (A og E opfylder militærspecifikationen MS3367 undtagen de ekstra kraftige modeller (06830-42 og -99)
  • Bindebånd modstår temperaturer til °85 C (°185 F) og har et smeltepunkt på °257 C (°495 F); undtagen kabelbindere med modhager, der modstår temperaturer til 75 °C (167 F) °og har et smeltepunkt på 218 C (°425 °F)
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Hvid
Længde (metrisk) 20 cm
Mængde 1000/Pk.
Certificeringer/compliance UL-komponent genkendt
Til brug med (applikation) Påfør nemt bindebånd i hånden eller brug et spændeværktøj