Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Kabelbindere
Artikelnummer. 11795748 Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Hvid
Rød
Længde (metrisk):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11795748
Brand: Cole-Parmer™ 0683031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bindebånd fortsætter med at holde spændingen selv i olieholdige spray- eller våde omgivelser. Cole-Parmer™ Nylon Kabelbindere har en holdbar låsemekanisme, der holder sikkert, selv når de bruges til at bundte vibrerende eller bøjelige materialer.
  • Disse bindebånd er sprøjtestøbt af 6/6 nylon, vil ikke ’korrodere eller strække sig
  • Påfør nemt bindebånd i hånden eller brug et spændeværktøj (værktøj sælges separat)
  • Bindebånd er UL-komponent anerkendte og er selvslukkende i henhold til UL 94 Flam
  • Klasse: V-2 (modellerne 06830-85 og -95 har en UL-flammeklassificering på UL94-HB)
  • Alle kabelbindere i solidt design (A og E opfylder militærspecifikationen MS3367 undtagen de ekstra kraftige modeller (06830-42 og -99)
  • Bindebånd modstår temperaturer til °85 C (°185 F) og har et smeltepunkt på °257 C (°495 F); undtagen kabelbindere med modhager, der modstår temperaturer til 75 °C (167 F) °og har et smeltepunkt på 218 C (°425 °F)
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Rød
Længde (metrisk) 20 cm
Mængde 1000/Pk.
Certificeringer/compliance UL-komponent genkendt
Til brug med (applikation) Påfør nemt bindebånd i hånden eller brug et spændeværktøj