Få mere at vide
Cole-Parmer™ Nylon Kabelbindere
Shop alle Cole-Parmer produkter
Farve:
Hvid
Rød
Længde (metrisk):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Disse bindebånd er sprøjtestøbt af 6/6 nylon, vil ikke ’korrodere eller strække sig
- Påfør nemt bindebånd i hånden eller brug et spændeværktøj (værktøj sælges separat)
- Bindebånd er UL-komponent anerkendte og er selvslukkende i henhold til UL 94 Flam
- Klasse: V-2 (modellerne 06830-85 og -95 har en UL-flammeklassificering på UL94-HB)
- Alle kabelbindere i solidt design (A og E opfylder militærspecifikationen MS3367 undtagen de ekstra kraftige modeller (06830-42 og -99)
- Bindebånd modstår temperaturer til °85 C (°185 F) og har et smeltepunkt på °257 C (°495 F); undtagen kabelbindere med modhager, der modstår temperaturer til 75 °C (167 F) °og har et smeltepunkt på 218 C (°425 °F)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kabelbinder |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Hvid |
| Længde (metrisk) | 14 cm |
| Mængde | 1000/Pk. |
| Certificeringer/compliance | UL-komponent genkendt |
| Til brug med (applikation) | Påfør nemt bindebånd i hånden eller brug et spændeværktøj |