Få mere at vide
Azpack™ Nylon Cable Tie Bases
Farve:
Neutral
Sort
Dimensioner (L x B):
20 x 20 mm
28 x 28 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Accepts cable zip ties between 2.5 and 3.6mmW.
- Self-adhesive
- Rigid nylon construction
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL94 Class V2 |
| Farve | Sort |
| Mængde | 100 Pk. |
| Materiale | Nylon |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 mm |
| Længde (metrisk) | 20 mm |
| Bredde (metrisk) | 20 mm |