Få mere at vide
Azpack™ Nylon Cable Tie Bases
Artikelnummer. 11358093
Skift visning
Farve:
Neutral
Sort
Dimensioner (L x B):
20 x 20 mm
28 x 28 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B) unitSize
11358093 Sort 20 x 20 mm Pakke med 100
11378093 Neutral 20 x 20 mm Pakke med 100
11388093 Neutral 28 x 28 mm Pakke med 100
10412434 Sort 28 x 28 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 11358093 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11358093
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Adhere to flat surfaces with self-stick backing. Azpack™ Nylon Cable Tie Bases provide a surface to tie down cables and other objects.
  • Accepts cable zip ties between 2.5 and 3.6mmW.
  • Self-adhesive
  • Rigid nylon construction
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL94 Class V2
Farve Sort
Mængde 100 Pk.
Materiale Nylon
Dimensioner (L x B) 20 x 20 mm
Længde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) 20 mm