Learn More
B2M™ Nylon Nail Brush
Product Code. 11738602
Change view
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
Each
Product Code. Color Unit Size
11738602 White Each
1 options
Product Code. 11738602 Supplier B2M™ Supplier No. 40294
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Designed to clean nails, hands and forearms. B2M™ Nylon Nail Brush has hard nylon bristles to remove debris and microorganisms in order to prevent the spread of biological contaminants and infectious disease. It can be autoclaved for effective sterilization.
  • Thick handle fits easily in the palm
  • Flat brush with highly resistant nylon bristles
  • Can be autoclaved for use in sterile environments
Spécification
Product Type Nail Brush
Autoclavable Autoclavable
Color White
For Use With (Application) Cleaning of nails, hands and forearms
Quantity 1 Ea.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.