Få mere at vide
Epredia™ Nylon Biopsiposer
Artikelnummer. p-4524731 Shop alle Epredia produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Mellem
Større
Mængde:
1000/pakke
200/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 12066789
Brand: Epredia™ 6774009
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sørg for ubegrænset væskebevægelse omkring væv med Epredia™ Nylon Biopsiposer.
  • Reducer risikoen for mindre prøvetab
  • Reducer reagensoverførsel og trykartefakter, der ofte findes med svampe
  • Fjern prøven hurtigt med en praktisk afrulningspose
Dimensioner:
  • Små biopsiposer måler 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsiposer måler 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Store biopsiposer måler 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biopsi taske
Materiale Nylon
Farve Blå
Længde (metrisk) 45 mm
Bredde (metrisk) 65 mm
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (engelsk) 2,6 tommer
Størrelse Medium
Mængde 1000/pakke