Få mere at vide
Epredia™ Nylon Biopsiposer
Artikelnummer. 12076789 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Mængde:
1000/pakke
200/pakke
500/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Mængde Pakningsstørrelse
12076789 Lille 1000/pakke Pakke med 1000
12066789 Medium 1000/pakke Pakke med 1000
12637946 Større 500/pakke Pakke med 500
12657946 Medium 200/pakke Pakke med 200
12056699 Medium 500/pakke Pakke med 500
11932355 Lille 200/pakke Pakke med 200
12066699 Lille 500/pakke Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12076789 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6774010
 Begrænset vare
På lager
Sørg for ubegrænset væskebevægelse omkring væv med Epredia™ Nylon Biopsiposer.
  • Reducer risikoen for mindre prøvetab
  • Reducer reagensoverførsel og trykartefakter, der ofte findes med svampe
  • Fjern prøven hurtigt med en praktisk afrulningspose
Dimensioner:
  • Små biopsiposer måler 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsiposer måler 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Store biopsiposer måler 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Biopsi taske
Materiale Nylon
Farve Blå
Længde (metrisk) 31 mm
Bredde (metrisk) 43 mm
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (engelsk) 1,7''
Størrelse Lille
Mængde 1000/pakke