Få mere at vide
Descrizione
- Reducer risikoen for mindre prøvetab
- Reducer reagensoverførsel og trykartefakter, der ofte findes med svampe
- Fjern prøven hurtigt med en praktisk afrulningspose
Dimensioner:
- Små biopsiposer måler 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
- Medium biopsiposer måler 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
- Store biopsiposer måler 3x 3.5″ (75x 85 mm)
Specifica
Specifica
| Produkttype | Biopsi taske |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Blå |
| Længde (metrisk) | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 65 mm |
| Længde (engelsk) | 1,8 tommer |
| Bredde (engelsk) | 2,6 tommer |
| Størrelse | Medium |
| Mængde | 1000/pakke |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?