Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Fitting med modhager
Til brug med:
12.7mm
15.8mm
19.05mm
3.17mm
6.35 x 6.35mm
9.52 x 6.35mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12.7 mm |
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 12.7mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Trådstørrelse | 0,5 tommer. NPT |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttype | Fitting med modhager |