Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Fitting med modhager
Til brug med:
12,7 mm
15,8 mm
19,05 mm
3,17 mm
6,35 x 6,35 mm
9,52 x 6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 9,52 x 6,35 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Trådstørrelse | 0,25 tommer. NPT |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttype | Fitting med modhager |