Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Fitting med modhager
Artikelnummer. 12437250
Til brug med:
12,7 mm
15,8 mm
19,05 mm
3,17 mm
6,35 x 6,35 mm
9,52 x 6,35 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12437250
Brand: Masterflex™ 3061506
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 3.17 mm
Materiale Nylon
Til brug med 3,17 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Emballagemængde Pakke med 10 stk.
Trådstørrelse 0,12 tommer. NPT
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Fitting med modhager