Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting Reducing Union
Til brug med:
115,87 x 12,7 mm
12,7 x 12,7 mm
19,05 x 12,7 mm
6,35 x 3,175 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 115,87 x 12,7 mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Emballagemængde | Pakke med 10 stk. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttype | Barbed Fitting Reducing Union |