Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting Reducing Union
Til brug med:
115.87 x 12.7mm
12.7 x 12.7mm
19.05 x 12.7mm
6.35 x 3.175mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nylon |
| Til brug med | 12.7 x 12.7mm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 121 °C |
| Produkttype | Barbed Fitting Reducing Union |