Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Albueforbindelse med modhager
Artikelnummer. 15394178
Port størrelse:
2-port, 1/2 in. ID slange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15394178
Brand: Masterflex™ 3062281
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skab 90 graders bøjninger i fleksible slanger uden knæk
  • 90° bøj slangeforbindelse
  • Modtag stik
Tekniske data
Oversigt 90° albueslangeforbindelse
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Nylon
Til brug med Fleksibel slange
Port størrelse 2-port, 1/2 in. ID slange
Steriliseringsmetode Kun EtO