Få mere at vide
Masterflex™ Nylon Barb Adapter Slangeforbindelse
Artikelnummer. 12447250
Skift visning
Materiale:
Nylon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Materiale unitSize
12447250 Nylon Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12447250 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3061510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00 DKK
    176.32 DKK / Pakke med 10
    Spare 5.68 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Tekniske data
Materiale Nylon
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttype Barb Adapter Slangeforbindelse