Få mere at vide
Thermo Scientific™ NY/T Method QuECchERS oprydningssæt til 15 g prøver, generelle frugter og grøntsager
Artikelnummer. 17349842 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Rørstørrelse:
15 ml
Artikelnummer. Rørstørrelse
17349842 15 ml
1 options
Artikelnummer. 17349842 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. S215GFVNYTKIT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS NY/T 1380-2007 Metodeoprydningssæt til nøjagtig bestemmelse af 51 specifikke pesticidrester i frugt og grøntsager.
Bruge Thermo Scientific™ QuEChERS (hurtig, nem, billig, effektiv, robust og sikker) NY/T 1380-2007 Metodeoprydningssæt til nøjagtig og effektiv bestemmelse af 51 specifikke pesticidrester i frugt og grøntsager. Vores QuEChERS NY/T 1380-2007 Method Clean-up Kits er ideelle til at forberede prøver før GC-MS og kan automatiseres for højere gennemløb.
NY/T 1380-2007-metoden understøtter frivillig test af professionelle og industrielle standarder for landbrug i Kina. Thermo Scientific™ QuEChERS NY/T 1380-2007 Metodeoprydningssæt gør prøveforberedelse ligetil og effektiv, hvilket muliggør bestemmelse af pesticidrester i frugt- og grøntsagsmatrixer.
Vi tilbyder et oprydnings-/dispersivt SPE-kit sammensat af fyldte 15 ml rør til brug med generelle frugt- og grøntsagsmatrixer.
Hvad er formålet med de kemikalier, der anvendes i NY/T 1380-2007-metoden?
  • Acetonitril: bruges til at udføre enkeltfaseekstraktion på en prøve
  • Vandfrit MgSO4: inducerer faseadskillelse mellem vandindholdet i prøven og acetonitrillaget under væske-væske-fordelingstrin; fjerner resterende vand fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) trin
  • PSA: primær sekundær amin, brugt til at fjerne polære matrixkomponenter, citron-co-ekstraktiver og frie fedtsyrer fra prøven under dispersiv fastfaseekstraktion (dSPE) trin
  • C18: fjerner fedtstoffer, steroler og andre ikke-polære interferenser fra prøven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt QuEChERS NY/T 1380-2007 Metodeoprydningssæt; 100 mg PSA, 100 mg C18, 300 mg vandfrit MgSO4 forudfyldt i 15 ml rør; 50/Pk.
Type QuECchERS oprydningssæt
Inkluderer Salte i forfyldte rør
Metode QuEChERS prøveforberedelse til NY/T 1380-2007 metode
Saltsammensætning 300 mg vandfrit MgSO4, 100 mg PSA, 100 mg C18
Prøvestørrelse 15 g prøve
Prøvetype Generelt Frugt og Grønt
Rørstørrelse 15 ml