Få mere at vide
NY/T 761-2008 Pyrethroids Pesticide Mixture 551 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 122-14-5, 24353-61-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Omethoate∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Profenofos∣Quinalphos∣Triazophos |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Acephate 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Profenofos 100 μg/mL∣Quinalphos 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |