Få mere at vide
NY/T 761-2008 Pesticide Mixture 674 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon |
| CAS | 56-72-4, 333-41-5, 13194-48-4, 122-14-5, 1113-02-6, 298-02-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Coumaphos∣Diazinon∣Ethoprophos∣Fenitrothion∣Omethoate∣Phorate∣Phorate-sulfone∣Profenofos∣Trichlorphon |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Coumaphos 1000 μg/mL∣Diazinon 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Fenitrothion 1000 μg/mL∣Omethoate 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL∣Phorate-sulfone 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Trichlorphon 1000 μg/mL |