Få mere at vide
NY/T 761-2008 Pesticidblanding 615 100 μg/ml i hexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322654
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322654 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322654 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000615HE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin
CAS 39515-41-8, 82657-04-3, 68359-37-5, 52315-07-8, 52918-63-5, 51630-58-1
Analyt- eller komponentnavne (±)-Fenpropathrin∣Bifenthrin∣Cyfluthrin∣Cypermethrin∣Deltamethrin∣Fenvalerate∣lambda-Cyhalothrin
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Hexan
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (±)-Fenpropathrin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Cyfluthrin 100 μg/mL∣Cypermethrin 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣lambda-Cyhalothrin 100 μg/mL