missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Edwards Vacuum™ NW10/16 rustfrit stål klemring
Beskrivelse
- Økonomisk
- Kompakt design
- Fremstillet af rustfrit stål
Ordreinfo
Type
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 200 °C |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -10 °C |
| Mængde | 1 stk. |
| Størrelse | NW10/16 |
| Type | Klemring |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?