Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NVS MLLT-1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18767256
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18767256 10 mg
18707346 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18767256 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7482/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective MLLT1/3 inhibitor
NVS-MLLT-1 is a selective inhibitor of YEATS domain of MLLT1 and MLLT3 (IC50 values are 150 and 254 nM for MLLT1 and MLLT3, respectively). It shows selectivity for YEATS2/4 domains and over all bromodomains (CERC2 IC50 > 40 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[2-[[(2 S)-2-Methyl-1-pyrrolidinyl]methyl]-1 H-benzimidazol-6-yl]-6-isoquinolinecarboxamide
CAS 2561471-13-2
Mængde 10 mg
Mål Bromodomain Inhibitors
Molekylær formel C23H23N5O
Renhed 0.98