Få mere at vide
NVP-LCQ195, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16476388 10 mg 10mg
16468977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15241
MedChemExpress NVP-LCQ195 (AT9311; LCQ195) is a small molecule heterocyclic inhibitor of CDK1, CDK2, CDK3 and CDK5 with IC50 of 1-42 nM.
NVP-LCQ195 (AT9311
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NVP-LCQ195
CAS 902156-99-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19Cl2N5O4S
Mængde 10 mg
Synonym LCQ-195 AT9311
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (217.24 mM)
SMIL CS(=O)(N1CCC(NC(C2=C(NC(C3=C(Cl)C=CC=C3Cl)=O)C=NN2)=O)CC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 460.33
Formel vægt 460.33
Procent renhed 98.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease