Få mere at vide
NVP-CGM097 sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-CGM097 sulfate is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-CGM097 sulfate |
| CAS | 1313367-56-4 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H49ClN4O8S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CGM097 sulfate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (132.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (132.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C2C3)N(C4=CC=C(N(C[C@@H]5CC[C@@H](N6CC(N(C)CC6)=O)CC5)C)C=C4)C3=O.O=S(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 757.34 |
| Vis mere |