missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NVP-CGM097, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-CGM097 |
| CAS | 1313363-54-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C38H47ClN4O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CGM097 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (75.84 mM) |
| SMIL | ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C2C3)N(C4=CC=C(N(C[C@@H]5CC[C@@H](N6CC(N(C)CC6)=O)CC5)C)C=C4)C3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 659.26 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?