Få mere at vide
NVP-BVU972, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489117
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16489117 5 mg
16472627 50 mg
16446538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16489117 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15456
MedChemExpress NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
NVP-BVU972 is a selective and potent Met inhibitor (IC50 = 14 nM). Antitumor agents.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NVP-BVU972
Fysisk form Solid
CAS 1185763-69-2
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16N6
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1N=CC(C2=NN3C(C=C2)=NC=C3CC4=CC=C(N=CC=C5)C5=C4)=C1
Molekylvægt (g/mol) 340.38
Formel vægt 340.38
Procent renhed 98.38%