Få mere at vide
NVP-BHG712, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-BHG712 is an oral active EphB4 kinase autophosphorylation inhibitor, with IC50 values of 3.3 nM and 3.0 nM for EphA2 and EphB4, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-BHG712 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 940310-85-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H20F3N7O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | BHG712 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (62.07 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |