missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NVP-BHG712 isomer, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-BHG712 isomer, a regioisomer of NVP-BHG712, shows conserved non-bonded binding to EPHA2 and EPHB4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-BHG712 isomer |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2245892-85-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H20F3N7O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (99.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=NC4=NN(C)C=C42)C(NC5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?