Få mere at vide
NVP-AEW541, MedChemExpress
Beskrivelse
NVP-AEW541 (AEW541) is a potent inhibitor of IGF-1R with IC50 of 0.15 μM, also inhibits InsR, with IC50 of 0.14 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | NVP-AEW541 |
| CAS | 475489-16-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C27H29N5O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | AEW541 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (113.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=C2C(N([C@@H]3C[C@@H](C3)CN4CCC4)C=C2C5=CC=CC(OCC6=CC=CC=C6)=C5)=NC=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.55 |
| Vis mere |