Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NVP 231
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18015442
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015442 50 mg
18005932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18015442 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3960/50
Potent, selective and reversible CerK inhibitor
Potent, selective and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor (IC50 = 12 nM in vitro). Displays selectivity for CerK over sphingosine kinases (IC50 ≥100 μM) and other lipid kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 362003-83-6
Molekylær formel C25H25N3O2S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NVP 231
Mængde 50 mg
Formel vægt 431.55
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 431.554