Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NVP 2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18749066
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18749066 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18749066 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6535/5
Potent and selective ATP-competitive CDK9 inhibitor
NVP 2 is a potent and selective ATP-competitive CDK9 inhibitor (IC50 = 0.5 nM). Exhibits selectivity for CDK9 over a panel of 468 kinases, but inhibits DYRK1B (IC50 = 350 nM), displays <90% binding to CDK7 (IC50 >10 μM) and CDK13. Inhibits proliferation of MOLT4 cells in vitro. Induces apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[[[5'-Chloro-2'-[[trans-4-[[(1R)-2-methoxy-1-methylethyl]amino]cyclohexyl]amino][2,4'-bipyridin]-6-yl]amino]methyl]tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
CAS 1263373-43-8
Mængde 5 mg
Molekylær formel C27H37ClN6O2
Formel vægt 513.07
Produkttype Inhibitor
Renhed 97%