Få mere at vide
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Artikelnummer. 17895217 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Biblioteksoprydningssæt
RNA UD-indekser (sæt 1-24)
RNA UD-indekser (sæt 1-96)
RNA-enkeltindekser (sæt 1-24)
RNA-enkeltindekser (sæt 1-96)
Stranded RNA Library Prep Kit
rRNA-depletionskit
Index Included:
Ja
Nej
Mængde:
24 forberedelser
24 reaktioner
96 Reaktioner
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Index Included Mængde
17895217 RNA UD-indekser (sæt 1-96) Ja 96 Reaktioner
17895177 Biblioteksoprydningssæt Nej 24 forberedelser
17848115 Biblioteksoprydningssæt Nej 96 Reaktioner
17828115 rRNA-depletionskit Nej 24 reaktioner
17838115 rRNA-depletionskit Nej 96 Reaktioner
17818115 Stranded RNA Library Prep Kit Nej 24 reaktioner
17808115 Stranded RNA Library Prep Kit Nej 96 Reaktioner
17825317 RNA-enkeltindekser (sæt 1-24) Ja 24 reaktioner
17805227 RNA-enkeltindekser (sæt 1-96) Ja 96 Reaktioner
17866306 RNA UD-indekser (sæt 1-24) Ja 24 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17895217 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39119196
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit-moduler er designet til en brugerdefineret opbygning af næste generations sekventering (NGS ) arbejdsgang til Illumina systemer. Modulerne understøtter oprindeligt hel-transkriptom-sekventering (menneske, mus, rotte) og mRNA-sekventering (kompatibel med alle arter) applikationer.
De Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit til Illumina Systems er designet til den robuste konstruktion af cDNA-biblioteker til strengspecifik RNA-sekventering Illumina næste generations sekvensering (NGS ) systemer. Modulerne samler de overlegne funktioner i SuperScript IV Reverse Transcriptase , Dynabeads magnetiske partikler og platin SuperFi DNA Polymerase, der gør det muligt for brugere at opnå sekventeringsklare biblioteker af høj kvalitet.
Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems er designet til robust konstruktion af cDNA-biblioteker til strengspecifik RNA-sekventering på Illumina næste generations sekventeringssystemer (NGS) systemer. Modulerne samler de overlegne egenskaber fra SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetiske partikler og Platinum SuperFi DNA-polymerase, hvilket gør det muligt for brugere at opnå biblioteker af høj kvalitet og sekventeringsklare.
Disse Collibri Stranded RNA Library Prep Kit Modules understøtter hurtig biblioteksforberedelse inden for 4,5 timer for mRNA- eller hele transkriptombiblioteker med 1 – 25 ng mRNA-beriget eller ribodepleteret RNA-prøveinput. Multiplexing af biblioteker kan udføres ved hjælp af op til 96 enkeltindekserede eller unikke dual-indexerede primere, hvilket muliggør enkeltlæsning eller parvis sekvensering. Sættet er egnet til RNA-prøver af forskellig kvalitet, herunder FFPE-prøver.
Visuelle tegn på procesintegritet
For maksimal bekvemmelighed inkluderes visuelle signaler om procesintegritet gennem hele bibliotekets forberedelsesproces. Overvåg fremskridt i biblioteksgenerering ved hjælp af visuel feedback fra farvestoffer i kritiske reagenser. Reaktionsblandingen ændrer farve som reaktion på tilføjelsen af kritiske komponenter ved hvert trin for at sikre, at bibliotekets forberedelse har størst chance for succes. De inerte farvestoffer forstyrrer ikke enzymatiske reaktioner og kompromitterer ikke sekventeringsresultaterne.
Sådan fungerer det
Fuldlængde Illumina-kompatible adaptere introduceres ved PCR-amplifikation ved brug af Platinum SuperFi DNA-polymerase til at konstruere enkeltindekserede eller unikke dobbeltindekserede biblioteker, der er kompatible med enkeltlæsning eller par-end sekventering. Sættet indeholder 24 eller 96 enten enkeltindekserede stregkodede PCR-primere (i7) forblandet med en universal i5-primer eller unikke dual-indexerede PCR-primere, der muliggør multipleksning af op til 96 biblioteker. Optimerede oprydningstrin fjerner effektivt resterende primere og adapter-/primer-dimerer, samtidig med at høje biblioteksudbytter bevares.
Et beslægtet produkt, Collibri Library Quantification Kit, anbefales til qPCR-baserede kvantificeringer af biblioteker, før sekventering fortsættes.
Applikationer
Collibri Stranded RNA Library Prep Kit anbefales til:
  • Genekspressionsstudier
  • Alternativ sammenfletningsanalyse
  • Detektion og opdagelse af ikke-kodende RNA
  • Identifikation af alternative polyadenyleringssteder
  • Genfusionsdetektion
  • Detektion af transkriptisoformer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Oversigt Indeksering
Format Sæt
Til brug med (applikation) RNA-sekventering, hel- Transcriptome, mRNA-sekventering, små RNA-sekventering
Produktlinje Collibri
Produkttype RNA UD-indekser (sæt 1-96)
Mængde 96 Reaktioner
Index Included Ja