Få mere at vide
Nuvenzepine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483159
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16483159 1 mg
16442378 5 mg
16440179 10 mg
16430696 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483159 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00119
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Nuvenzepine is an mAChR antagonist, has the potential for gastrospasm treatment.
Nuvenzepine is an mAChR antagonist, has the potential for gastrospasm treatment.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nuvenzepine
CAS 96487-37-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H20N4O2
Mængde 1 mg
SMIL O=C1C2=CC=CN=C2N(C(C3CCN(C)CC3)=O)C4=CC=CC=C4N1
Molekylvægt (g/mol) 336.39
Formel vægt 336.39
Procent renhed 99.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation