Få mere at vide
Thermo Scientific™ Møtrikker til tilslutninger af kapillære GC-søjler
Artikelnummer. p-9458001 Shop alle Thermo Scientific produkter
Materiale:
Messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15125256
Brand: Thermo Scientific™ 35050458
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ møtrikker med kompatible hylstre for at eliminere lækager og forbinde dine kapillære GC-søjler til dit instrument.
Bruge Thermo Scientific™ møtrikker med kompatible hylstre for at eliminere lækager og forbinde dine kapillære GC-søjler til dit instrument. Thermo Scientific™ ferrules fås i tre forskellige materialer - 100% grafit, 15% grafit / 85% Vespel , eller SilTite Metal - og forskellige dimensioner, der matcher dit instrument og kapillarsøjlens indre diameter. Brug den møtrik, der er kompatibel med din ferrule.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kapillærsøjlemøtrik
Oversigt Holdemøtrik, sekskantet, 1/4-in. (M6 ) for GC kapillarsøjler
Til brug med (udstyr) Trace 1300 Series GC (SSL, FID, NPD , TCD, ECD, FPD) og Agilent GC
Materiale Rustfrit stål
Mængde Pakke med 5