Få mere at vide
Thermo Scientific™ Møtrikker til tilslutninger af kapillære GC-søjler
Artikelnummer. 15125256 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
15125256 Rustfrit stål Pakke med 5
10157514 Messing Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15125256 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 35050458
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Bruge Thermo Scientific™ møtrikker med kompatible hylstre for at eliminere lækager og forbinde dine kapillære GC-søjler til dit instrument.
Bruge Thermo Scientific™ møtrikker med kompatible hylstre for at eliminere lækager og forbinde dine kapillære GC-søjler til dit instrument. Thermo Scientific™ ferrules fås i tre forskellige materialer - 100% grafit, 15% grafit / 85% Vespel , eller SilTite Metal - og forskellige dimensioner, der matcher dit instrument og kapillarsøjlens indre diameter. Brug den møtrik, der er kompatibel med din ferrule.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kapillærsøjlemøtrik
Oversigt Holdemøtrik, sekskantet, 1/4-in. (M6 ) for GC kapillarsøjler
Til brug med (udstyr) Trace 1300 Series GC (SSL, FID, NPD , TCD, ECD, FPD) og Agilent GC
Materiale Rustfrit stål
Mængde Pakke med 5