Få mere at vide
Thermo Scientific™ Møtrikker til tilslutninger af kapillære GC-søjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ møtrikker med kompatible hylstre for at eliminere lækager og forbinde dine kapillære GC-søjler til dit instrument. Thermo Scientific™ ferrules fås i tre forskellige materialer - 100% grafit, 15% grafit / 85% Vespel , eller SilTite Metal - og forskellige dimensioner, der matcher dit instrument og kapillarsøjlens indre diameter. Brug den møtrik, der er kompatibel med din ferrule.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kapillærsøjlemøtrik |
| Oversigt | Messingmøtrik til 15% grafit/85% Vespel Ferrules |
| Til brug med (udstyr) | Graphite/Vespel Ferrules |
| Materiale | Messing |