Få mere at vide
Sartorius™ Nutrient Media Pad Sæt
Shop alle Sartorius produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
47 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Gitter farve | Grøn |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |