Få mere at vide
Thermo Scientific™ Næringsagar (hældning)
Beskrivelse
Dyrk ikke kræsne mikroorganismer til testning af fødevarer, mælk og mejeriprodukter med Thermo Scientific™ Oxoid™ Næringsbouillon Skråninger. Dette ikke-selektive, flydende medium indeholder oksekødsekstrakter kombineret med pepton, gærekstrakter og natriumchlorid for at give de nitrogenforbindelser, kulstof, vitaminer og nogle sporingredienser, der er nødvendige for væksten af bakterier.
Fjern behovet for autoklavering og dispensering med praktiske, færdigfyldte og klargjorte Slopes of Nutrient Bouillon.
- Velegnet til generel dyrkning af mindre kræsne mikroorganismer.
- Praktisk: de færdigfyldte pister er klar til øjeblikkelig brug.
- Enkel: nem at bruge med minimal træning.
- Lang holdbarhed: op til 12 måneder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Halm, klar |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | Næringsagar (hældning) |
| Format | Bijou flasker |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 3.0g + 0.3g |
| Emballagetype | Fireogtyve bijouflasker med skruelåg i en æske |
| Mængde | 24/Pk. |