Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nutrient Agar (Dehydrated)
Artikelnummer. p-200112229
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10219252
Brand: Thermo Scientific™ CM0003B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dyrk og isoler kræsne patogener og andre mikroorganismer med dette næringsrige, ikke-selektive medium.
Dyrke og isolere kræsne patogener og andre mikroorganismer med Thermo Scientific™ Oxoid™ Næringsagar (Dehydreret). Dette ikke-selektive medium indeholder oksekødsekstrakter kombineret med pepton, gærekstrakter og natriumchlorid for at give de nitrogenforbindelser, kulstof, vitaminer og nogle sporingredienser, der er nødvendige for væksten af bakterier.
Næringsagar er et grundlæggende dyrkningsmedium, der bruges til at subdyrke organismer til vedligeholdelsesformål eller til at kontrollere renheden af subkulturer fra isolationsplader før biokemiske eller serologiske tests.
I halvfast form, som agarskråninger eller agarskodder, bruges mediet til at opretholde kontrolorganismer 1 .
Næringsagar er velegnet til undervisnings- og demonstrationsformål. Den indeholder en koncentration på 1,5 % agar for at tillade tilsætning af op til 10 % blod eller anden biologisk væske efter behov. Mediet kan uden tilsætninger anvendes til dyrkning af organismer, som ikke er krævende i deres ernæringsmæssige behov.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Industriel reference: AFNOR, AOAC , BSI, FDA, ISO , NMKL.
Oversigt Næringsagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 17,9L medium
Kun til laboratoriebrug