Få mere at vide
Thermo Scientific™ Næringsagar
Artikelnummer. 12669827
Skift visning
Mængde:
10 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
12669827 10 plader Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 12669827 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5025A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.50 DKK
    94.27 DKK / Pakke med 10
    Spare 1.23 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt generel mikrobiel dyrkning med denne agar, et pålideligt medium til dyrkning af forskellige bakterier.
Støt generel mikrobiel dyrkning med Nutrient Agar, et pålideligt medium til dyrkning af forskellige bakterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 plader