Få mere at vide
Thermo Scientific™ Næringsagar
Beskrivelse
Dyrk og isoler kræsne patogener og andre mikroorganismer med tydeligt synlige hæmolytiske reaktioner med Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Agar, en formulering designet til at give særligt næringsrige medier for at tillade maksimal genopretning af sarte mikroorganismer uden at påvirke deres hæmolytiske reaktioner. En forbedret version af Blood Agar Base, mediet kan bruges uden tilskud af blod til at subkulturere mikroorganismer til vedligeholdelsesformål eller til at kontrollere renheden af subkulturer fra isolationsplader før yderligere testning.
Brug næringsagar til dyrkning af en række forskellige organismer uden at forstyrre deres hæmolytiske reaktioner.
- Tillader maksimal genvinding af sarte mikroorganismer uden at påvirke hæmolytiske reaktioner.
- Intet behov for tilskud ved vedligeholdelse af subkulturer eller forberedelse af yderligere biokemiske eller serologiske tests.
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Strå |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Næringsagar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g ±1,0 g |
| Emballagetype | 10 x 90 mm plader, film indpakket |
| Mængde | 10/Pk. |