Få mere at vide
Nutriacholsyre, TRC
Artikelnummer. 30012837
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012837 10 g
30009812 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN92555010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-67-6
Molekylær formel C24 H38 O4
Molekylvægt (g/mol) 390.56
Synonym 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanic Acid, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanoic Acid, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholic Acid, 5beta-Cholanic Acid-3alpha-ol-7-one, 7-Ketochenodeoxycholic Acid, 7-Ketolithocholic Acid, 7-Oxo-3alpha-hydroxycholan-24-oic Acid, 7-Oxolithocholic Acid, 7-Keto-Lithocholic Acid, NSC 226118, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholanic Acid, 3alpha-Hydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oic Acid, (3alpha,5beta)-3-Hydroxy-7-oxo-cholan-24-oic Acid, Ursodeoxycholic Acid EP Impurity F;
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-7-oxo-1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansyre
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@H]4CC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nutriacholic Acid (3alpha-Hydroxy-7-oxo-5Beta-cholan-24-oic Acid)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-19,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,22+,23+,24-/m1/s1
Formel vægt 390.277