missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Nutlin 3a
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18717698
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18717698 25 mg
18729258 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18717698 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6075/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MDM2 antagonist; active enantiomer of Nutlin-3 (Cat. No. 3984)

Nutlin 3a is an MDM2 antagonist (IC50 = 90 nM); inhibits the MDM2-p53 interaction. Active enantiomer of Nutlin-3 (Cat. No. 3984). Induces expression for P53 regulated genes. Suppresses tumor growth in vivo >98% in prostate cancer and osteosarcoma cancer models. Antiproliferative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[[(4S,5R)-4,5-Bis(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-2-[4-methoxy-2-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-imidazol-1-yl]carbonyl]-2-piperazinone
CAS 675576-98-4
Analyseprocentområde >97%
Mængde 25 mg
Molekylær formel C30H30Cl2N4O4
Formel vægt Observed MW: 581.49
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.