Få mere at vide
Nutlin-3, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17595575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17595575 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17595575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469201000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nutlin-3
CAS 548472-68-0
Mængde 100 mg
Molekylær formel C30 H30 Cl2 N4 O4
Formel vægt 581.5
Fysisk form Krystallinsk pulver
Farve Hvid til lysegul
Renhed ≥97,5 %
InChI nøgle BDUHCSBCVGXTJM-UHFFFAOYNA-N
SMIL COC1=CC=C(C2=NC(C(N2C(=O)N2CCNC(=O)C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C(OC(C)C)=C1
IUPAC navn 4-[4,5-bis(4-chlorophenyl)-2-[4-methoxy-2-(propan-2-yloxy)phenyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carbonyl]piperazin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 581.49