Få mere at vide
Fisherbrand™ Nutationsblander - Variabel hastighed
Artikelnummer. p-6707018 Shop alle Fisherbrand produkter
Stiktype:
EU-, UK-, CN-stik
Certificeringer/compliance:
CE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15594070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Gummimåtte med fordybninger & 6-rørs sikringsbånd
Leverer blid ensartet blanding af væsker i rør, plader, dyrkningskolber og skåle
  • Variabel hastighed fra 2 til 60 rpm sørger for skånsom kontinuerlig blanding af prøver
  • Lavt, kompakt design muliggør placering ved enhver arbejdsstation
  • 12 x 10,5 tommer platform kan rumme en række forskellige rør og beholdere
  • Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Driftstemperaturområde - 5°til 40°C, anvendelig i ikke-CO2-inkubatorer, køleskabe og kamre
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
  • Akustisk og visuel alarm - I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen fem gange, hvorefter tidsvinduet viser End og flimrer hele tiden.
  • Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vippevinkel 20°
Bæreevne (metrisk) 0.8 kg
Hastighedskontrol nøjagtighed ±1 rpm
Hastighedsområde 2 til 60 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C, anvendelig i ikke-CO2-inkubatorer, køleskabe og kamre
Watt 9.5 W
Strømstyrke 1 A
Bæreevne (engelsk) 1.8 lb.
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-, UK-, CN-stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Aluminiumplatform
Dimensioner (LxB) Platform 12 x 10,5 tommer
Dimensioner (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 10,7 tommer (415 x 293 x 273 mm)
Højde (engelsk) 10,7 tommer
Højde (metrisk) 273 mm
Længde (engelsk) 16,3 tommer
Længde (engelsk) platform 12 tommer
Længde (metrisk) 415 mm
Længde (metrisk) platform 306 mm
Bredde (engelsk) 11,5 tommer
Bredde (engelsk) platform 10,5 tommer
Bredde (metrisk) 293 mm
Bredde (metrisk) platform 266 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 13.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 6 kg
Alarmer Akustisk og visuel
Oversigt 20° Tilt Nutating Mixer - Variabel hastighed
Vise LED
Inkluderer Gummimåtte med fordybninger og 6-rørs sikringsbånd
Timer rækkevidde 0 min. til 99:59 timer
Garanti og servicetilbud 2 år