Indeholder
Gummimåtte med fordybninger & 6-rørs sikringsbånd
- Variabel hastighed fra 2 til 60 rpm sørger for skånsom kontinuerlig blanding af prøver
- Lavt, kompakt design muliggør placering ved enhver arbejdsstation
- 12 x 10,5 tommer platform kan rumme en række forskellige rør og beholdere
- Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
- Driftstemperaturområde - 5°til 40°C, anvendelig i ikke-CO2-inkubatorer, køleskabe og kamre
- Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
- Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
- Akustisk og visuel alarm - I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen fem gange, hvorefter tidsvinduet viser End og flimrer hele tiden.
- Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Vippevinkel | 20° |
| Bæreevne (metrisk) | 0.8 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±1 rpm |
| Hastighedsområde | 2 til 60 rpm |
| Elektriske krav | 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C, anvendelig i ikke-CO2-inkubatorer, køleskabe og kamre |
| Watt | 9.5 W |
| Strømstyrke | 1 A |
| Produkttype | Variable-Speed Nutating Mixer |
| Vis mere |