Få mere at vide
Thermo Scientific™ NuPAGE™ Tris-acetat XCellSureLock™ Mini-Cell velkomstpakke, 3-8 %
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
De NuPAGE Tris-acetat velkomstpakke giver alt det nødvendige NuPAGE Tris-acetat geler, buffere og reagenser, du skal bruge for at begynde at bruge XCell SureLock Mini-celle. De XCell SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler.
De NuPAGE Tris-acetat velkomstpakke indeholder:
• XCell SureLock Mini-Cell (EI0001)
• NuPAGE Tris-acetat mini geler (2 æsker, 20 geler)
• NuPAGE Tris-Acetate SDS Running Buffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS Sample Buffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Prøvereduktionsmiddel, 10X (NP0009)
• HiMark Forfarvet proteinstandard (LC5699)
Om XCell SureLock Mini-Cell XCell
SureLock Mini-Cell er et vertikalt mini-protein gelelektroforesesystem, der er kompatibelt med alle Invitrogen mini præstøbte geler og Surecast håndstøbte geler. Mini-cellen er enkel, robust og nem at bruge. Hver XCell SureLock Mini-Cell kan rumme op til to geler pr. kørsel. Kørselstider kan variere afhængigt af bufferforhold og anvendte strømforsyninger.
Om NuPAGE Tris-acetat geler
NuPAGE Tris-acetat-proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. NuPAGE Tris-acetatgeler er højtydende polyakrylamidgeler, der simulerer denatureringen eller de naturlige forhold i det traditionelle laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af XCell II Blot-modul (EI9051). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 3 til 8 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-acetat |
| Adskillelsesområde | 40 til 500 kDa |
| Wells | 10-brønd |
| Produktlinje | NuPAGE |
| Mængde | 1 Velkommen Pk. |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur og våd is |