Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat resupply Pack, 3 til 8 %, WedgeWell™ format
Beskrivelse
De NuPAGE Tris-acetat resupply Pack, Wedgewell formatet forenkler dit workflow for proteinseparation med stor molekylvægt. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede minigeler, løbebuffer og proteinstiger. NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder høj opløsning proteinseparation, mens proteinintegriteten bevares. Designet til optimal adskillelse og overførsel er de ideelle til forskere, der undersøger proteiner med stor molekylvægt. Med en lang holdbarhed er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
De NuPAGE Tris-acetat Wedgewell Resupply Pack forenkler dit workflow for proteinseparation med stor molekylvægt. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede minigeler, løbebuffer og proteinstiger. NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder høj opløsning proteinseparation, mens proteinintegriteten bevares. Designet til optimal adskillelse og overførsel er de ideelle til forskere, der undersøger proteiner med stor molekylvægt. Med en lang holdbarhed er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
Genforsyn Pakkens indhold
- NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell geler (10 æsker, 100 geler)
- NuPAGE Tris-acetat løbebuffer til 100 gelkørsler, 20X (4 flasker, kat.nr. LA0041)
- HiMark Forfarvet proteinstandard til 100 gelkørsler, 30 til 460 kDa (4 hætteglas, kat.nr. LC5699)
Om NuPAGE Tris-acetat geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der er specielt konstrueret til at give fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. Disse geler indeholder ikke SDS, hvilket gør det muligt for dig at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form, hvilket giver maksimal fleksibilitet til forskellige proteinelektroforesebehov. Den unikke bufferformulering af disse geler opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Ikke kun gør NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder adskillelse i høj opløsning, men de er også designet til at sikre optimal overførsel af proteiner med større molekylvægt, hvilket gør dem til et foretrukket valg for forskere, der udfører western blotting. Disse geler repræsenterer et betydeligt fremskridt i forhold til traditionelle geler, hvilket giver både overlegen ydeevne og fleksibilitet til proteingelelektroforese og overførsel.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-celle (EI0001). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne.. Derudover er Mini Gel Tanken bekvemt tilgængelig igennem Invitrogen Præstøbte gelvelkomstpakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Praktisk at bruge
NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell-format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • NuPAGE Tris-acetat geler, 10 x 10 geler • NuPAGE Tris-Acetat Running Buffer (20X), 4 flasker • HiMark Forfarvet proteinstandard (30 til 460 kDa), 4 hætteglas |
| Gel procent | 3 til 8 % |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel Type | Tris-acetat |
| Adskillelse af | Protein |
| Adskillelsesområde | 40 til 500 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende, indfødt |
| Wells | 10-brønd |
| Mængde | 1 sæt |
| Til brug med (udstyr) | XCell SureLock Mini-celle |