Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat resupply Pack, 3 til 8 %
Artikelnummer. 30055914
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
30055914 10-brønd
30055081 12-brønd
30055472 15-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30055914 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EA0375ARS10
De NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack forenkler din workflow for proteinseparation med stor molekylvægt. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede minigeler, løbebuffer og proteinstiger.
De NuPAGE Tris-Acetate Resupply Pack forenkler din workflow for proteinseparation med stor molekylvægt. Denne pakke, der er tilstrækkelig til 100 gel-kørsler, inkluderer præfabrikerede minigeler, løbebuffer og proteinstiger. NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder høj opløsning proteinseparation, mens proteinintegriteten bevares. Designet til optimal adskillelse og overførsel er de ideelle til forskere, der undersøger proteiner med stor molekylvægt. Med en lang holdbarhed er denne pakke en pålidelig og bekvem løsning til dine laboratoriebehov.
De NuPAGE Tris-acetat Resupply Pack indeholder:
  • NuPAGE Tris-acetat geler (10 æsker, 100 geler)
  • NuPAGE Tris-acetat løbebuffer til 100 gelkørsler, 20X (4 flasker, kat.nr. LA0041)
  • HiMark Forfarvet proteinstandard til 100 gelkørsler, 30 til 460 kDa (4 hætteglas, kat.nr. LC5699)
Om NuPAGE Tris-acetat geler
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler er præfabrikerede polyacrylamidgeler, der er specielt konstrueret til at give fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. Disse geler indeholder ikke SDS, hvilket gør det muligt for dig at køre dine proteiner i naturlig eller denatureret form, hvilket giver maksimal fleksibilitet til forskellige proteinelektroforesebehov. Den unikke bufferformulering af disse geler opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Ikke kun gør NuPAGE Tris-acetat-geler tilbyder adskillelse i høj opløsning, men de er også designet til at sikre optimal overførsel af proteiner med større molekylvægt, hvilket gør dem til et foretrukket valg for forskere, der udfører western blotting. Disse geler repræsenterer et betydeligt fremskridt i forhold til traditionelle geler, hvilket giver både overlegen ydeevne og fleksibilitet til proteingelelektroforese og overførsel.
Adskillelse
Til løb Invitrogen proteingeler, har du fleksibiliteten til at bruge enten Mini Gel Tank (A25977) eller XCell SureLock Mini-celle (EI0001). Begge systemer er designet til at give optimal ydeevne. Mini Gel Tanks unikke side-by-side design tilbyder effektiv og bekvem elektroforese til både præfabrikerede og SureCast håndstøbte mini geler. Alternativt kan XCell SureLock Mini-Cell tillader hurtig, nem og lækagefri drift af minigeler uden behov for klemmer. Denne kompatibilitet giver dig frihed til at vælge det bedste værktøj til dine specifikke laboratorie- og eksperimentkrav. Derudover er Mini Gel Tanken bekvemt tilgængelig igennem Invitrogen Præstøbte gelvelkomstpakker sammen med både prøvebuffer og reduktionsmiddel, hvilket giver en alt-i-én-løsning til dine elektroforesebehov.
Overførsel
For at overføre dine proteiner til en membran, anbefaler vi at bruge for NuPAGE Overførselsbuffer (NP0006) til traditionel våd overførsel ved hjælp af Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • NuPAGE Tris-acetat geler, 10 x 10 geler
• NuPAGE Tris-Acetat Running Buffer (20X), 4 flasker
• HiMark Forfarvet proteinstandard (30 til 460 kDa), 4 hætteglas
Gel procent 3 til 8 %
Gel størrelse Mini
Gel Type Tris-acetat
Adskillelse af Protein
Adskillelsesområde 40 til 500 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 10-brønd
Mængde 1 sæt
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank