Få mere at vide
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-acetat miniproteingeler, 3 til 8 %, 1,0 mm, WedgeWell™ format
Artikelnummer. 30131968
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells
30131968 15-brønd
30131222 10-brønd
30131961 12-brønd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30131968 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. TA03815BOX
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler, WedgeWell-format giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle Laemmli-system.
Invitrogen NuPAGE Tris-acetat-proteingeler, WedgeWell-format giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle Laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af højmolekylære proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell-format proteingeler giver fremragende adskillelse af proteiner med stor molekylvægt. De er højtydende polyacrylamidgeler, der simulerer de denaturerende eller native forhold i det traditionelle Laemmli-system. Den unikke bufferformulering opretholder en lav drifts-pH under elektroforese, hvilket resulterer i overlegen opløsning af højmolekylære proteiner sammenlignet med traditionelle Tris-glycin SDS-PAGE geler.
Produktegenskaber
  • Højopløsningsgeler —tilbyder optimal adskillelse af højmolekylære proteiner
  • Bedre proteinintegritetsprøveforberedelsesproces —er blevet optimeret for at hjælpe med at bevare proteiner
  • Geler med længere holdbarhed —kan opbevares i mindst 12 måneder
  • Kileformede brønde —for lettere prøvefyldning og op til to gange større prøvevolumen
Kør dine proteiner i naturlig eller denatureret form
NuPAGE Tris-acetat proteingeler indeholder ikke SDS og kan bruges til at adskille proteiner i naturlig eller denatureret form. Til denaturerede proteiner anbefaler vi at bruge NuPAGE LDS prøvebuffer (NP0007) og NuPAGE Tris-acetat SDS Running Buffer (LA0041). For native proteiner anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycin Native Sample Buffer (LC2673) og Novex Tris-Glycin Native Running Buffer (LC2672).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge NuPAGE Transfer Buffer (NP00061) til traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Alternativt kan hurtig halvtør overførsel udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 3 Geloverførselsenhed (IB31001).
Praktisk at bruge
NuPAGE Tris-Acetate WedgeWell-format geler har innovative kileformede brønde, der tillader op til to gange mere prøvebelastningsvolumen end andre 1,0 mm tykke geler. De kileformede brønde har også større åbninger, hvilket gør prøveindlæsning lettere. Minigelerne kan køres ved hjælp af vores XCell SureLock Mini-Cell (EI0001) eller Mini Gel Tank (A25977).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C til 25 °C. Må ikke fryses.
Gel procent 3 til 8 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tris-acetat
Prøveindlæsningsvolumen Op til 35μ L
Adskillelsesområde 36 til 500 kDa
Adskillelsestype Denaturerende, indfødt
Wells 15-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler/æske
Forsendelsestilstand Våd is
Længde (metrisk) 13 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje NuPAGE
Til brug med (udstyr) Mini Gel Tank